tri-Natriumcitrat Dihydrat ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
446330050 446332500 446330010
ACRO446330050EA 269 EUR InStock
ACRO446330050 ACRO446332500 ACRO446330010
tri-Natriumcitrat Dihydrat ACS
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
Merck Index: 13,08675
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b5a83f85beab042cd731cc8937f48281f0b798e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 7.0 to 9.0 (5 % in water at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge