Natriumhydroxid, Plätzchen, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
447280050 447280250
ACRO447280050EA 65.6 EUR InStock
ACRO447280050 ACRO447280250
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 318 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤2.0 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge