Ammoniumiodid 99%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 752 EUR InStock
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
Ammoniumiodid 99%, reinst
Ammoniumiodid
Formel: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Melting Pt: 551 °C (Subl.)
Dichte: 2.51 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011424
CAS-Nummer: 12027-06-4
Merck Index: 13,00531
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge