1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
449130050 449130250
ACRO449130050EA 56 EUR InStock
ACRO449130050 ACRO449130250
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%, technische Qualität
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₃H₅F₃O₂
MW: 130.07 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 1.36 g/cm³
Flash-Pt: 42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013572
CAS-Nummer: 431-46-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3290 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge