Prednisolon 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
449470010 449470050 449470250
ACRO449470010EA 42.6 EUR InStock
ACRO449470010 ACRO449470050 ACRO449470250
Prednisolon 99%
Prednisolon
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Siedepunkt: 571 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 240 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003649
CAS-Nummer: 50-24-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge