2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
450930050 450930250
ACRO450930050EA 96.2 EUR InStock
ACRO450930050 ACRO450930250
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Formel: C₈H₁₈O₄
Siedepunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25458126
CAS-Nummer: 176798-33-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge