3-Oxetanon 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
451200010 451200050
ACRO451200010EA 79.3 EUR InStock
ACRO451200010 ACRO451200050
3-Oxetanon 95%
3-Oxetanon
Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 140 °C
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263255
CAS-Nummer: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge