1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
451730010 451730100
ACRO451730010EA 50.4 EUR InStock
ACRO451730010 ACRO451730100
1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1.008 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115407
CAS-Nummer: 702-24-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge