Itraconazol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
452870050 452870250 452870000
ACRO452870050EA 117 EUR InStock
ACRO452870050 ACRO452870250 ACRO452870000
Itraconazol 99%
Itraconazole
Formel: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
Melting Pt: 168…170 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00870168
CAS-Nummer: 84625-61-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge