Dibutylsuccinat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
453010250 453011000
ACRO453010250EA 42.9 EUR InStock
ACRO453010250 ACRO453011000
Dibutylsuccinat 99%
Dibutylsuccinat
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Siedepunkt: 274 °C
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flash-Pt: 144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040495
CAS-Nummer: 141-03-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge