3'-Azido-3'-desoxythymidin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
454980010 454980050 454980250
ACRO454980010EA 39.2 EUR InStock
ACRO454980010 ACRO454980050 ACRO454980250
3'-Azido-3'-desoxythymidin 98%
3'-Azido-3'-desoxythymidin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267.25 g/mol
Melting Pt: 118…120 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006536
CAS-Nummer: 30516-87-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge