Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Cosy Black
Lieferant: Honeywell Safety Products
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Cosy Black
114-6671EA 149 EUR InStock
114-6671
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Cosy Black
Schuhe und Stiefel
Vollständig metallfreier Damen-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Vollnarben-Leder, mit gepolstertem Knöchelbereich und rutschfester angespritzter Zweidichten-PU/-Gummi-Laufsohle.
  • Poromax Futter für hohe Atmungsaktivität
  • Bidensity-Einlegesohle für Tragekomfort
  • Metallfreie Polymer-Zehenschutzkappe Smartium™ (200 J)
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle schützt die gesamten Fußfläche
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, CI, HI
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge