Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Cosy Grey
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6551602/36 6551602/37 6551602/39 6551602/40
114-6680EA 149 EUR InStock
114-6680 114-6681 114-6683 114-6684
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Cosy Grey
Schuhe und Stiefel
Vollständig metallfreier Damen-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Mikrofaser, gepolstertem Knöchelbereich und rutschfester, angespritzter Zweidichten-PU/-Gummi-Laufsohle.
  • Poromax-Futter für hohe Atmungsaktivität
  • Zweidichten-Einlegesohle für Tragekomfort
  • Metallfreie Polymer-Zehenschutzkappe Smartium™ (200 J)
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle schützt die gesamten Fußfläche
Farbe: Grau
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, CI, HI
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..