Palmatine chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361615-100MG 361615-500MG
SIAL361615-100MGEA 61.2 EUR InStock
SIAL361615-100MG SIAL361615-500MG
Palmatine chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Palmatine chloride hydrate
Formel: C₂₁H₂₂CINO₄·H₂O
CAS-Nummer: 171869-95-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge