ESD-Sicherheitsschuhe für Damen, zum Schnüren, GX 130
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
45200_S1_43 45200_S1_42 45200_S1_36 45200_S1_37 45200_S1_38 45200_S1_39 45200_S1_40 45200_S1_41 45200_S1_35
114-7293EA 271 EUR InStock
114-7293 114-7292 114-7286 114-7287 114-7288 114-7289 114-7290 114-7291 114-7285
ESD-Sicherheitsschuhe für Damen, zum Schnüren, GX 130
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuhe aus Sportline-Obermaterial (geöltes Nubuckleder) mit Sicherheitsreflektoren und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchgangswiderstand von 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge