Allzweckhandschuhe, DermiFlex Ultra Glove, A352
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A352G8RL A352G8RM A352G8RXL
112-4591EA 59.9 EUR InStock
112-4591 112-4592 112-4593
Allzweckhandschuhe, DermiFlex Ultra Glove, A352
Handschuhe
Diese Nylon/Spandex-Handschuhe mit PU-/Nitrilschaumbeschichtung an Handfläche und Fingern sind ideal für Präzisionsarbeiten.
  • 3/4-Beschichtung für zusätzlichen Schutz
  • Nahtloses, atmungsaktives Strickfutter für Komfort und Beweglichkeit
EN 388 (3131)
Zertifizierungen: EN 388:2016 +A1:2018 - 4.1.3.1.X.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge