Schnittschutzhandschuhe, Check & Go Green Nit 5
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2332555/11 2332555/9
112-4679EA 134 EUR InStock
112-4679 DALL2332555/9
Schnittschutzhandschuhe, Check & Go Green Nit 5
Handschuhe
Diese aus Dyneema®, Polyamid und Verbundfaser gestrickten Handschuhe verfügen an der Handfläche und den Fingerspitzen über eine grüne Nitril-Beschichtung.
  • Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit
  • Das dichte Gewebe (Gauge 13) gewährleistet perfekten Schutz, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet gute Griffsicherheit
  • Belüfteter Rücken optimiert Atmungsaktivität
  • Dyneema®/Lycra®-Fasern bieten eine außergewöhnlichen Schnittschutz
  • Nitril-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen bietet eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit von Ölen
  • Farbcodierungen am Handrücken und die Farbe der Beschichtung ermöglichen Sicherheitsbeauftragten und Mitarbeitern die leichte optische Erkennung des Schnittschutz-Grades
Optimal für die Arbeit mit scharfen Gegenständen in einer öligen oder fettigen Umgebung geeignet. Typische Anwendungsgebiete sind: Automobil- und Teileherstellung, Luftfahrt, Bauwesen, Catering sowie die Bereiche Energie und Elektrizität, Glas- und Metallindustrie und Logistik.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43C); Kat. II
Achtung! Bitte beachten: Diese Handschuhe nicht der Hitze aussetzen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge