Diluent, green
Lieferant: IMMUNOLOGIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S/UD09-20 UD09-125 UD09-500 UD09-999
VWRKS/UD09-20EA 0 EUR InStock
VWRKS/UD09-20 UD09-125 UD09-500 UD09-999
Diluent, green
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Bright Diluent is provided as a ready to use normal antibody diluent intended for diluting and stabilising antibodies. It eliminates background encountered in immunohistochemistry staining procedures. The diluent contains complex proteins and non-protein mixtures which eliminates immunohistostaining background by blocking Fc receptors and prevents non-specific protein-protein interactions.
  • High-quality diluent solution for IHC applications
Zertifizierungen: Meets CE/IVD standards.
Lieferumfang: The Immunologic products will be shipped with blue ice. Store the products between 2 to 8°C
Achtung! Bitte beachten: Irritating to eyes, respiratory systems and skin.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..