pH- und ORP-Kombinationselektroden, TopLine
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
285111190 285111195 285111200 285111205 285111210
662-2110EA 230 EUR InStock
662-2110 662-2111 662-2112 662-2113 662-2115
pH- und ORP-Kombinationselektroden, TopLine
Elektroden pH-Elektroden
Die TopLine Elektroden kombinieren zuverlässige Messergebnisse mit einem Maximum an Standzeit. Sie wurden für einen breiten Anwendungsbereich im Labor, Feld und bei der Verarbeitung von Abwasser über Emulsionen, Lösungen mit Proteinen und Suspensionen bis hin zu rein wässrigen Proben entwickelt.
  • Schaft aus PEEK für höchste mechanische und chemische Beständigkeit
  • Genaueste Messungen dank bewährter Glasmembranen und Referenzsystem
  • Die Gründe für die maximale Standzeit sind die Sättigung mit feinstverteiltem KCl des verfestigten Referenzelektrode (DuraLid) und das Doppeldiaphragmasystem mit äußerem Faserdochtloch und innerem Labyrinth-artigem Referenzelement (LoopRef)
  • Erhältlich als analoge oder digitale Elektroden mit IDS®- und Memosens®-Kopf
pH-Bereich: 0 - 14
Nullpunkt [pH]: 7
Elektrolyt: Duralid Polymer-Elektrolyt mit übersättigtem feinstverteiltem KCl
Äußeres Diaphragma: Faserdochtloch
Membran: A-Glas, H-Glas (TopLine 80-120 pH, TopLine 81-120 pHT VP, TopLine 83-120 NMSN), Pt (ORP-Elektroden)
Referenzsystem: LoopRef Labyrinth
Ansprechzeit (98%, zwischen pH 4 und 7): <20 s
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge