siRNA tracker intracellular localization kits, Label IT®
Lieferant: MIRUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MIR7212 MIR7217 MIR7216 MIR7215 MIR7214 MIR7213
MIRUMIR7212EA 741 EUR InStock
MIRUMIR7212 MIRUMIR7217 MIRUMIR7216 MIRUMIR7215 MIRUMIR7214 MIRUMIR7213
siRNA tracker intracellular localization kits, Label IT®
Nukleinsäure-Reagenzien Modifikation und Markierung von Nukleinsäure
Label IT® siRNA Tracker Intracellular Localization Kits facilitate efficient, direct labeling for in vitro and in vivo tracking of siRNA.
  • Label up to 50 μg siRNA
  • Easily and consistently control the labeling reactions and labeling density
  • High efficiency labeling with optimal visualisation of siRNA in cells and tissues
Lieferumfang: Each kit contains Label IT® siRNA Tracker Reagent, Label IT® Reconstitution Solution, 10X Labeling Buffer A, and siRNA Dilution Buffer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..