Adapter, Schlauch, KA, KECK™, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
286344006 286344109 286344203 286344306
271-7141EA 9.1 EUR InStock
271-7141 271-7142 271-7145 271-7146
Adapter, Schlauch, KA, KECK™, DURAN®
Fittings und Verbinder
KECK™-Adapter werden aus verstärkter Glasfaser hergestellt, Polybutylenterephthalat (PBT) für Schlauchkupplungen aus Glas KA.
  • Schützt Finger und Hände vor Verletzungen
  • Verhindert das Zerbrechen von Schlauchkupplungen aus Glas
  • Verbinden und Trennen von Schläuchen durch ¼-Drehung
  • Klammer, O-Ring und Schraubverschluss werden permanent auf die Schlauchkupplung geschraubt
Schlauch kann schnell, sicher und leckagefrei angeschlossen werden (bis zu 30 bar Druck, 0,66 mbar Vakuum).
Lieferumfang: Die Adapter sind als Komplettset erhältlich, wahlweise mit Schlauchstück mit 4,5 / 9,0 mm Ø.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge