Heizhauben
Lieferant: ITA-INSTRUMENTS LTD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ITAMB0100/230V ITAMB0250/230V ITAMB0500/230V ITAMB1000/230V ITAMS0250/230V ITAMS0500/230V ITAMS1000/230V
453-0147EA 486 EUR InStock
453-0147 453-0148 453-0153 453-0154 453-0156 453-0157 453-0158
Heizhauben
Heizgeräte Heizhauben
Diese Labor-Heizhauben wurden für den Einsatz im Labor sowie für Ausildungs- und Schulungszwecke in Schulen und Hochschulen entwickelt. Die Einheiten erfüllen die strengsten Sicherheitsvorschriften und sind entsprechend zertifiziert. Das elektrische Heizelement befindet sich in einem komplett mineralisolierten Stahlmantel und ist damit vor dem Eindringen verschütteter Flüssigkeiten geschützt.
  • Heizelement ist gegen Flüssigkeitsaustritt geschützt
  • Sicherheitsstandards entsprechen den neuen EU-Richtlinien
  • Außenwände bleiben dank „Kamin-Effekt“ kühl und können
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..