Vorsäulen, MetaGuard®
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A2000MG A2000MG2 A2001MG A2001MG2 A2030MG A2031MG2 A3000MG A3000MG1 A3000MG2 A3001MG A3001MG2 A3002MG A3002MG2 A2001MG1 A2002MG A2005MG A2010MG A2011MG A3031MG2 A3031MG A3030MG A3030MG2 A3040MG A3040MG1 A3040MG2 A3041MG A3041MG2 A3041MG1
VARIA2000MGEA 327 EUR InStock
VARIA2000MG VARIA2000MG2 VARIA2001MG VARIA2001MG2 VARIA2030MG VARIA2031MG2 VARIA3000MG VARIA3000MG1 VARIA3000MG2 VARIA3001MG VARIA3001MG2 VARIA3002MG VARIA3002MG2 VARIA2001MG1 VARIA2002MG VARIA2005MG VARIA2010MG VARIA2011MG VARIA3031MG2 VARIA3031MG VARIA3030MG VARIA3030MG2 VARIA3040MG VARIA3040MG1 VARIA3040MG2 VARIA3041MG VARIA3041MG2 VARIA3041MG1
Vorsäulen, MetaGuard®
Chromatographiesäulen
Bei diesen MetaGuard-Säulen handelt es sich um eigenständige Einweg-Vorsäulen, die einfach direkt in die Endstück-Analysesäulen eingesetzt werden können.
  • Fingerfester Anschluss mit großer Auswahl an Phasen verfügbar
  • Keine nennenswerte Auswirkung auf die Säuleneffizienz oder die Peakform
  • Kann in Säulenheizungsanwendungen eingesetzt werden, bei denen der Platzbedarf entscheidend ist
Bildet eine handfeste Verbindung mit sehr geringem Totvolumen, die die Probenverteilung minimiert, die Systemeffizienz maximiert und bis über 345 bar leckagefrei ist.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..