Oxalsäure Dihydrat ≥99,5%, Kristalle ACS
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
0215255280 0215255290
ICNA0215255280EA 33.8 EUR InStock
ICNA0215255280 ICNA0215255290
Oxalsäure Dihydrat ≥99,5%, Kristalle ACS
Oxalsäure Dihydrat
Insoluble in water.
An inner salt
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Melting Pt: 101
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=8285f17a75fcf74b6035d4a51c0106d96b11ea1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms Ethanedioic Acid Dihydrate
Form White Crystals
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,5%
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,01%
Chloride ≤0,002%
Sulphate ≤0,005%
Calcium ≤0,001%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0,001%
Iron ≤2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..