N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), weißgraues Puder
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
0215805083 0215805091
ICNA0215805083EA 116 EUR InStock
ICNA0215805083 ICNA0215805091
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), weißgraues Puder
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide)
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide) is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase, ALDH1A2.
Formel: C₁₂H₂₀Cl₄N₂O₂
Melting Pt: 128,0…128.4 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00000841
CAS-Nummer: 1477-57-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge