Kapillarsäulen, VF-1301ms
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CP9054 CP9056 CP9063 CP9064 CP9066
VARICP9054EA 858 EUR InStock
VARICP9054 VARICP9056 VARICP9063 VARICP9064 VARICP9066
Kapillarsäulen, VF-1301ms
Chromatographiesäulen
Die Ultra-Low-Bleed-Dünnschichtsäulen VF-1301ms haben eine ähnliche Selektivität wie VF-624ms und eignen sich für die Analyse von halbflüchtigen organischen Lösungsmitteln sowie PCBs und Pestiziden.
  • Mittlere Polarität
  • Geringe Blutung
  • Die verbesserte Selektivität für USP 467 verhindert die gleichzeitige Elution von Benzol und 1,2-Dichlorethan
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..