Kapillarsäulen, MXT®-1301
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
76055 76082 76085 76088
REST76055EA 0 EUR InStock
REST76055 REST76082 REST76085 REST76088
Kapillarsäulen, MXT®-1301
Chromatographiesäulen
MXT®-1301 Siltek®-behandelte Edelstahlsäulen sind Allzwecksäulen für restliche Lösungsmittel, Alkohole, Oxygenate und flüchtige organische Verbindungen.
  • Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität; Crossbond® Cyanopropylphenyl-Dimethylpolysiloxan
  • Temperaturbereich -20 bis 280 °C
  • Entspricht der USP G43-Phase
Spulendurchmesser: 114,3 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge