Kapillarsäulen, MXT®-35 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70438 70482
REST70438EA 1008 EUR InStock
REST70438 REST70482
Kapillarsäulen, MXT®-35 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Chromatographiesäulen
MXT®-35-Säulen sind Allzwecksäulen für chlororganische Pestizide, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), Herbizide, Pharmazeutika, Sterole, Kolophoniumsäuren und Phthalatester.
  • Phase mit mittlerer Polarität; Crossbond® Diphenyl-Dimethyl-Polysiloxan
  • Temperaturbereich bis 340 °C
  • Entspricht der USP G42-Phase
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge