Anti-Granulocyte Marker Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: BM-1]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC400061-500 BNC400061-100
BTIUBNC400061-500EA 560 EUR InStock
BTIUBNC400061-500 BTIUBNC400061-100
Anti-Granulocyte Marker Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: BM-1]
Antikörper
Recognizes 183 kDa protein with DNA-binding characteristics, which is identified as a myeloid specific antigen. It reacts with myeloid precursor cells and granulocytes in bone marrow. Its antigen appears to be restricted to M2 and M3 acute myelogenous leukemia (AML) subtypes. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. This MAb reacts with early precursor and mature forms of human myeloid cells. It is useful in the identification of myelogenous leukemias, distinguishing granulocytic sarcomas from lymphoid malignancies and also inMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..