Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CA72/145]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC400145-500 BNC400145-100
BNC400145-500EA 560 EUR InStock
BNC400145-500 BNC400145-100
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CA72/145]
Antikörper
Recognizes an oncofetal antigen of 220 kDa, identified as a tumor-associated glycoprotein (TAG-72) with properties of a mucin. The majority of human adenocarcinomas including colorectal, pancreatic, gastric, ovarian, endometrial, mammary, and non-small cell lung cancer display some cell populations that are positive for TAG72. About 60% of carcinoma patients express TAG72 in their sera. TAG72 is reportedly useful in distinguishing pulmonary adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.
Type: Primary
Antigen: TAG-72 / CA72.4
Clonality: Monoclonal
Clone: CA72/145
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host:More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..