Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: APN/514]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC400514-500 BNC400514-100
BNC400514-500EA 560 EUR InStock
BNC400514-500 BNC400514-100
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: APN/514]
Antikörper
This MAb recognizes an extracellular epitope of an integral membrane glycoprotein of 150 kDa, identified as CD13. This antigen is present on most cells of myeloid origin including granulocytes, monocytes, mast cells, and GM-progenitor cells. It is also expressed by the majority of AML, CML in myeloid blast crisis, and in a smaller fraction of lymphoid leukemias. It is absent from normal lymphocytes, platelets and erythrocytes. CD13 is also present on fibroblasts; endothelial cells, epithelial cells from renal proximal tubules and intestinal brush border, bone marrow stromal cells,More Product Information
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Größe VE Katalognummer Menge
500 μL 500 µl BNC400514-500
Hersteller-Artikelnummer:: BNC400514-500
Lokale Artikelnummer:: BTIUBNC400514-500
100 μL 100 µl BNC400514-100
Hersteller-Artikelnummer:: BNC400514-100
Lokale Artikelnummer:: BTIUBNC400514-100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..