Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: C146/634]

Lieferant: Biotium

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

BNC880634-500 BNC880634-100
BNC880634-500EA 560 EUR InStock
BNC880634-500 BNC880634-100
Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: C146/634]
Antikörper
The human CD146 gene maps to chromosome 11q23 and encodes a trans-membrane glycoprotein, also designated MCAM, MUC 18, that belongs to the immunoglobulin superfamily and functions as a Ca2 -independent cell adhesion molecule. CD146 expression is restricted to advanced primary and metastatic melanomas and to cell lines of the neuroectodermal lineage, but not normal melanocytes. CD146 is found on 80% of advanced primary human melanomas and correlates well with development of metastatic disease.

Type: Primary
Antigen: MCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: C146/634
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host:More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..