Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: DE-K13]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC680696-500 BNC680696-100
BNC680696-500EA 560 EUR InStock
BNC680696-500 BNC680696-100
Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: DE-K13]
Antikörper
This antibody recognizes cytokeratin 10 (56.5 kDa) and cytokeratin 13 (53 kDa) in Western blotting. It recognizes only cytokeratin 13 in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. It does not react with cytokeratin 10 positive, cytokeratin 13 negative epithelia such as epidermis. However, on frozen sections this MAb serves as differentiation-related marker of all stratified epithelia; it stains all suprabasal cells in both cornifying and non-cornifying stratified epithelia and more differentiated cells of squamous carcinomas.
Type: Primary
Antigen: KRT10
Clonality: Monoclonal
Clone:More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..