Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: MITF/915]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC940915-500 BNC940915-100
BNC940915-500EA 560 EUR InStock
BNC940915-500 BNC940915-100
Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: MITF/915]
Antikörper
MITF (microphthalmia transcription factor) is a basic helix-loop-helix-leucine-zipper (bHLH-Zip) transcription factor that regulates the development and survival of melanocytes and retinal pigment epithelium, and also is involved in transcription of pigmentation enzyme genes such as tyrosinase TRP1 and TRP2. MITF has been shown to be phosphorylated by MAP kinase in response to c-kit activation, resulting in upregulation of MITF transcriptional activity. Mutations of the MITF gene are associated with the autosomal dominant hereditary deafness and pigmentation condition, Waardenburg SyndromeMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..