Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: CATA-1]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC881073-500 BNC881073-100
BNC881073-500EA 560 EUR InStock
BNC881073-500 BNC881073-100
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: CATA-1]
Antikörper
This MAb reacts with cells bearing HLA-A25 or HLA-Aw32 antigens. In addition, a reaction was observed with a cell of phenotype A2, Aw31; B17, Bw49. HLA-A, with HLA-B and HLA-C, belongs to major histocompatibility complex (MHC) class I antigens and expresses constitutively on all nucleated cells. HLA system comprises closely linked genes controlling highly polymorphic proteins involved in the presentation of peptides to the T-cell receptor, inhibition of NK cell cytotoxicity, and rejection of tissue allotransplantation. Specific alleles at HLA loci are associated with diseases. This MAb isMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..