Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-HSP90B1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: HSP90B1/1192]

Lieferant: Biotium

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

BNC471192-500 BNC471192-100
BTIUBNC471192-500EA 560 EUR InStock
BTIUBNC471192-500 BTIUBNC471192-100
Anti-HSP90B1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: HSP90B1/1192]
Antikörper
This antibody recognizes a protein of 94 kDa, which is identified as the glucose-regulated protein 94 (grp94) and also tumor rejection antigen (gp96). Grp94 shows a high degree of sequence homology with the heat shock protein 90 (hsp90). This MAb is highly specific to grp94 and shows minimal cross-reaction with other members of the HSP90 family. Grp s are a class of proteins unresponsive to heat shock and are induced by glucose deprivation. Grp94 has been briefly studied as a prognostic factor in breast cancer.

Type: Primary
Antigen: HSP90B1
Clonality: Monoclonal
Clone: HSP90B1/1192
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..