Kapillarsäulen, Rxi®-20 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10323 10324 10338 10339 10353 10354 10355
REST10323EA 720 EUR InStock
REST10323 REST10324 REST10338 REST10339 REST10353 REST10354 REST10355
Kapillarsäulen, Rxi®-20 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx®-20-Säulen sind Allzwecksäulen für flüchtige Verbindungen, Aromastoffe und alkoholische Getränke.
  • Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität; Crossbond® Diphenyl-Dimethyl-Polysiloxan
  • Temperaturstabilität bis zu 320 °C
  • Entspricht den USP Phasen G28, G32
Das Rtx®-20-Polymer wird nach exakten Standards synthetisiert. Alle restlichen Katalysatoren und Fragmente mit niedrigem Molekulargewicht werden aus dem Polymer entfernt, was zu einer engen monomodalen Verteilung und geringem Ausbluten führt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge