Kapillarsäulen, MXT®-624
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70968 70969 70971 70973
REST70968EA 942 EUR InStock
REST70968 REST70969 REST70971 REST70973
Kapillarsäulen, MXT®-624
Chromatographiesäulen
MXT®-624 Siltek®-behandelte Edelstahlsäulen sind anwendungsspezifische Säulen für flüchtige organische Schadstoffe. Empfohlen in den Methoden der U.S. EPA für flüchtige organische Schadstoffe.
  • Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität
  • Temperaturbereich von –20 bis 280 °C
  • Entspricht der USP G43-Phase
  • 4,5 Zoll Standard-Spulendurchmesser
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge