Kapillarsäulen, Rtx®-OPPesticides (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11223 11239 11240 11241 11242 11243 11244
REST11223EA 800 EUR InStock
REST11223 REST11239 REST11240 REST11241 REST11242 REST11243 REST11244
Kapillarsäulen, Rtx®-OPPesticides (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese anwendungsspezifischen Säulen mit proprietären Crossbond-Phasen eignen sich für Organophosphor-Pestizide und sind die beste Säulenkombination für die US-EPA-Methode 8141.
  • Geringes Bluten, ideal für GC-FPD-, GC-NPD- oder GC-MS-Analysen
  • Temperaturbereich: stabil bis 330 °C
Die erweiterte obere Temperaturgrenze dieser Phasen ermöglicht es den Analytikern, Verunreinigungen mit hohem Molekulargewicht, die typischerweise mit Pestizidproben einhergehen, auszuheizen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge