Kapillarsäulen, Rtx®-35 Amine (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11335 11338 11350 11351 11352 11353 11354 11355 11366 11369 11385
REST11335EA 605 EUR InStock
REST11335 REST11338 REST11350 REST11351 REST11352 REST11353 REST11354 REST11355 REST11366 REST11369 REST11385
Kapillarsäulen, Rtx®-35 Amine (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese anwendungsspezifischen Crossbond 35% Diphenyl/65% Dimethylpolysiloxan-Säulen mit mittlerer Polarität sind ideal für Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine und stickstoffhaltige Heterocyclen.
  • Temperaturbereich: stabil bis 220 °C
  • Chemisch veränderte Rohroberfläche zur Reduzierung der Rückstände basischer Verbindungen
  • Macht das Vorbereiten der Säule überflüssig
Aminsäule wird getestet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen für die Analyse von Amingehalten im ppm-Bereich ohne Vorfüllen entspricht und um ein geringes Ausbluten bei maximaler Betriebstemperatur sicherzustellen. Ermöglicht auch die Analyse neutraler Verbindungen und adsorptiver Verbindungen mit Sauerstoffgruppen, die für Wasserstoffbrückenbindungen anfällig sind.
Hinweis: Verwenden Sie basendeaktivierte Quarzglas-Vorsäulen und basendeaktivierte Liner mit Rtx-35-Amin-Säulen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge