Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Siliciumdioxid
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1455400 2255000
705-0071EA 266 EUR InStock
705-0071 HACH2255000
Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Siliciumdioxid
Umwelt-Prüfkits
Qualitative Ergebnisse mit Farbvergleich über herkömmliche Farbscheibe.
  • Tragbar, ideal für Tests vor Ort
  • Einfaches und schnelles Verfahren
  • Sätze enthalten alle erforderlichen Reagenzien und Utensilien für 100 Tests in einem robusten Tragekoffer
Bitte beachten Sie, dass einige dieser Reagenzien gesundheitsschädlich sind und treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Avantor.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..