Kapillarsäulen, FAMEWAX (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12497 12498 12499
REST12497EA 749 EUR InStock
REST12497 REST12498 REST12499
Kapillarsäulen, FAMEWAX (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Polare Phase, anwendungsspezifische Crossbond®-Polyethylenglykol-Säulen für FAMEs, speziell getestet mit einer FAME-Mischung.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen 20 und 250 °C
  • Eine vergleichsweise grundlegende Auflösung wird in deutlich kürzerer Zeit erreicht
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge