Kapillarsäulen, MXT®-WAX
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70620 70622 70623 70624 70625 70637 70638 70639 70640 70642 70651 70652 70654 70655 70657 70658 70666 70667 70669 70670 70672 70625-273 70640-271 70652-271 70655-271 70655-273
REST70620EA 558 EUR InStock
REST70620 REST70622 REST70623 REST70624 REST70625 REST70637 REST70638 REST70639 REST70640 REST70642 REST70651 REST70652 REST70654 REST70655 REST70657 REST70658 REST70666 REST70667 REST70669 REST70670 REST70672 REST70625-273 REST70640-271 REST70652-271 REST70655-271 REST70655-273
Kapillarsäulen, MXT®-WAX
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen mit polarer Phase und Crossbond® Carbowax® Polyethylenglykol sorgen für Oxidationsbeständigkeit.
  • Verwendung von Siltek®-behandeltem Edelstahl
  • Temperaturbereich von 40 bis 260 °C
Allzwecksäulen für FAMEs, Aromastoffe, ätherische Öle, Amine, Lösungsmittel, Xylol-Isomere und U.S. EPA-Methode 603 (Acrolein/Acrylnitril)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge