Präzisionswaagen, Cubis®
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Cubis
SARBMSE623P-100-DEEA 4730 EUR InStock
SARBMSE623P-100-DE SARBMSE5203S100DR SARBMSE623P-100-DR
Präzisionswaagen, Cubis®
Waagen
Die Cubis® Reihe von Sartorius ist modular aufgebaut, sodass der Nutzer die Komponenten auswählen kann, die für sein Anwendungsgebiet von Interesse sind. Der Anwender erhält hochwertige Waagen verbunden mit einem hohen Maß an Flexibilität, ohne dabei in kostspielige Ausrüstung investieren zu müssen, die über möglicherweise nie benötigte Funktionen verfügt. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Anzeige- und Bedieneinheiten, die alle Facetten von Laboranwendungen abdecken und vielfältige Wägekapazitäten bieten. Der Anwender kann die passende Wägeplattform zur ausgewählten Bedieneinheit hinzufügen.
  • Alle Modelle mit abnehmbaren Anzeige- und Bedieneinheiten
  • Windschütze für den manuellen Betrieb werden bei Milligramm-Modellen mit dem Zusatz -DE standardmäßig mitgeliefert
  • Integrierte RS232- und USB-Schnittstellen; die Modelle MSA und MSU verfügen zusätzlich über eine Ethernet-Schnittstelle mit integrierten Webdiensten und einen SD-Kartenleser
  • Einfache Erweiterung separater Module
  • Iso-CAL; vollautomatische Kalibrierung und Einstellung
MSE-Bedieneinheit: Schwarz/weißes, hintergrundbeleuchtetes Standard-LCD-Display
Ideal für unkompliziertes, präzises Wägen
MSU-Bedieneinheit: Hochauflösendes schwarz/weißes, neigbares Grafikdisplay
APC (Advanced Pharma Compliance) für die Einhaltung der höchsten Anforderungen der Pharmaindustrie
Eignet sich für die verschiedensten Wägeaufgaben und beinhaltet einen SD-Kartenleser für die Übermittlung von Daten, sowie von Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von Waage zu Waage oder zum PC
Q-Pan – Kompensation der durch außermittige Belastung verursachten Ecklastfehler
Q-Level – intelligentes Warnsystem, das eine perfekte Nivellierung der Waage erkennt, und dem Bediener Korrekturhinweise anzeigt
MSA-Bedieneinheit: Hochauflösendes und neigbares TFT- und Touchscreen-Grafikdisplay in Farbe
APC (Advanced Pharma Compliance) für die Einhaltung der höchsten Anforderungen der Pharmaindustrie
Eignet sich für die verschiedensten Wägeaufgaben und beinhaltet einen SD-Kartenleser für die Übermittlung von Daten, sowie von Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von Waage zu Waage oder zum PC
Q-Pan – Kompensation der durch außermittige Belastung verursachten Ecklastfehler
Q-Level – intelligentes Warnsystem, das eine perfekte Nivellierung der Waage erkennt, und dem Bediener Korrekturhinweise anzeigt
Als Beispiel hier das Modell MSU8201S-000-D0 mit folgender Modulbeschreibung:
MSU = Anzeigemodul für monochrome Anwendungen mit Cursortasten für die Navigation
8201S-000 = 8200 g, Wägemodul mit einer Dezimalstelle, nicht für gesetzliche Messwesen geprüft
D0 = Ohne Windschutz
Bestellinformation: VWR bietet eine Auswahl vorkonfigurierter Modelle, die die meisten Anwendungsbereiche abdecken. Für Informationen zur gesamten Palette verfügbarer Konfigurationen, einschließlich einer Reihe von geprüften Versionen für das gesetzliche Messwesen im Europäischen Wirtschaftsraum (0CE-Variante), wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge