Kapillarsäulen, Rtx®-200MS (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
15605 15606 15608 15609 15620 15621 15623 15624 I15635 15636 15637 15638 15639 15640 15650 15651 15652 I15653 15654 15667 15670 15624-600 15624-6850 15652-282 15655-6850
REST15605EA 526 EUR InStock
REST15605 REST15606 REST15608 REST15609 REST15620 REST15621 REST15623 REST15624 JJBEI15635 REST15636 REST15637 REST15638 REST15639 REST15640 REST15650 REST15651 REST15652 JJBEI15653 REST15654 REST15667 REST15670 REST15624-600 REST15624-6850 REST15652-282 REST15655-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-200MS (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx-200-Säulen haben viele anspruchsvolle Trennungen durchgeführt. Die stationäre Trifluorpropylmethylpolysiloxan-Phase verfügt über eine einzigartige Selektivität, die die Elutionsreihenfolge ändert und Verbindungen auflöst, die Phenyl-, Cyano- oder Carbowax-Phasen nicht auflösen können. Diese Säulen bieten außergewöhnliche thermische Stabilität, geringes Bluten und hervorragende Inertheit – selbst für aktive Verbindungen wie Phenole und mit empfindlichen Detektoren wie ECDs, NPDs und MSDs.
  • Entspricht der USP G6-Phase
Allzwecksäulen für Lösungsmittel, Freon-Fluorkohlenstoffe, Alkohole, Ketone, Silane, Glykole. Hervorragende Bestätigungssäule mit einer Rtx-5-Säule für Phenole, Nitrosamine, chlororganische Pestizide, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Chlorphenoxyherbizide.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge