Schraubdeckelgläschen und Verschlüsse, Kurzgewindekappe, 9 mm
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
21140 21141 21142 21143 21154 21155
REST21140EA 38 EUR InStock
REST21140 REST21141 REST21142 REST21143 REST21154 REST21155
Schraubdeckelgläschen und Verschlüsse, Kurzgewindekappe, 9 mm
Vials
Schraubdeckelgläschen mit Kurzgewinde sind mit allen Autosamplern kompatibel, in denen Bördelrandfläschchen (2 ml, 12 × 32 mm) verwendet werden.
Ideal für Agilent 7673-, 7683- und 7693-Autosampler
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge