GC Columns, Rxi-PAH Columns (fused silica)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
49316 49317 49318
REST49316EA 1197 EUR InStock
REST49316 REST49317 REST49318
GC Columns, Rxi-PAH Columns (fused silica)
Chromatographiesäulen
The Rxi-PAH GC columns were designed with a higher phenyl-content stationary phase that provides unique selectivity to separate important polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) for food safety that cannot be distinguished by mass spectrometry.
  • Ideal for EFSA PAH4 analysis—separates all priority compounds: benz[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, and benzo[a]pyrene
  • Best resolution of chrysene from interfering PAHs, triphenylene and cyclopenta[cd]pyrene
  • Complete separation of benzo [b], [k], [ j], and [a] fluoranthenes
  • Thermal stability allows
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..