Kapillarsäulen, Rtx®-65 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17023 17024 17038 17039 17054 17055
REST17023EA 789 EUR InStock
REST17023 REST17024 REST17038 REST17039 REST17054 REST17055
Kapillarsäulen, Rtx®-65 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Phase mittlerer bis hoher Polarität, Crossbond® Diphenyldimethylpolysiloxan, Allzwecksäulen für Phenole, Fettsäuren, Triglyceride.
  • Temperaturbereich von 50 bis 300 °C
  • Entspricht der USP G17-Phase
  • Höhere Thermostabilität
Die Rtx®-65-Phase enthält den höchsten Phenylgehalt aller verfügbaren gebundenen stationären Phasen, um die Trennung aromatischer Verbindungen durch eine erhöhte Wechselwirkung zwischen Phase und Analyt zu verbessern. Aufgrund ihrer einzigartigen Polarität eignen sich diese Säulen ideal für eine Vielzahl von Analysen, von Phenolen bis hin zu FAMEs.
Als Bestätigungssäule für Phenole der EPA-Methode 604 erzeugt eine Rtx®-65-Säule eine andere Elutionsreihenfolge als die primäre Rtx®-5-Säule. Diese Säulen eluieren FAMEs entsprechend der äquivalenten Kettenlänge, ähnlich wie gebundene Carbowax®-Säulen, aber die Rtx®-65-Phase unterliegt nicht den thermischen Stabilitätseinschränkungen anderer polarer stationärer Phasen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge