Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände, PC 520 NT
Lieferant: Vacuubrand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
181-1079EA 7100 EUR InStock
181-1079 181-1078
Chemie- und Synchro Chemie-Vakuumpumpstände, PC 520 NT
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vakuumpumpstände mit einer zwei- oder dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Kompakter Aufbau mit Chemie-Membranpumpe NT auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung (AK), einem bzw. zwei elektromagnetischen Chemie-Saugleitungsventilen, druckseitigem Emissionskondensator mit Auffangkolben und  Vakuum-Controller CVC 3000 auf Controllerträger.
  • Ölfreies Vakuum bis 1,5 mbar
  • Mit Vakuum-Controller CVC 3000 zur optimalen Vakuumsteuerung und -regelung
  • Zwei elektromagnetische Saugleitungsventile (24 V)
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE u. ä)
  • Isolierter Emissionskondensator mit gemeinsamer Intensivabscheidung aller Dampfanteile, die bei Kühlwassertemperatur und Atmosphärendruck kondensieren
Dieser Vakuumpumpstand besitzt zwei getrennt automatisch regelbare Vakuumanschlüsse mit jeweils eigenem Vakuum-Controller CVC 3000. Dies ermöglicht die selbsttätige Vakuumregelung von zwei unabhängigen Anwendungen. Integrierte Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung oder Kontamination der Prozesse.
Achtung! Bitte beachten: Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Details auf das gesamte Spektrum von Vacuubrand Chemie und Synchro-Systemen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge