Kapillarsäulen, Rxi®-624Sil MS Säulen (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13870 13872 13871 13868 13869
REST13870EA 906 EUR InStock
REST13870 REST13872 REST13871 REST13868 REST13869
Kapillarsäulen, Rxi®-624Sil MS Säulen (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese Quarzglassäulen verfügen über eine Crossbond®-Phase mittlerer Polarität, die für eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule hergestellt wird und für validierte Methoden geeignet ist.
  • Säule mit geringem Bluten und hoher thermischer Stabilität
  • Inerte Säule und hochselektiv für flüchtige organische Stoffe und Lösungsmittelreste
  • Maximale Temperaturen bis 320 °C
Ähnliche Phasen: DB-624, VF-624ms, CP-Select 624 CB
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge